Learn More
Kartell™ Tubes à centrifuger jetables avec rebord
Fabriqués en PP (polypropylène) ou PS (polystyrène) pour une bonne résistance chimique. Les tubes à centrifuger jetables Kartell™ avec rebord sont livrés avec un fond rond ou conique et constituent la solution idéale pour les besoins de centrifugeuse.
119.00€ - 230.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE/IVD |
---|---|
Couleur | Neutre |
À utiliser avec | Utilisation en laboratoire |
Type de produit | Tube à centrifuger |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10644242
|
Kartell™
8832500 |
10 mL | 101 mm |
119.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10488652
|
Kartell™
8831900 |
5 mL | 86 mm |
182.00€
4000 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10555431
|
Kartell™
8831700 |
5 mL | 87 mm |
230.00€
4000 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Jetable
- Disponibles avec un fond rond ou conique
- Avec rebord
- Disponible en PP ou PS
- À utiliser avec une centrifugeuse
Spécification
CE/IVD | |
Neutre | |
Utilisation en laboratoire | |
Tube à centrifuger |