Learn More
Kartell™ Tubes à centrifuger jetables avec rebord
Fabriqués en PP (polypropylène) ou PS (polystyrène) pour une bonne résistance chimique. Les tubes à centrifuger jetables Kartell™ avec rebord sont livrés avec un fond rond ou conique et constituent la solution idéale pour les besoins de centrifugeuse.
Marque: Kartell™ 8831900
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Jetable
- Disponibles avec un fond rond ou conique
- Avec rebord
- Disponible en PP ou PS
- À utiliser avec une centrifugeuse
Spécification
CE/IVD | |
5 mL | |
Utilisation en laboratoire | |
86 mm | |
Tube à centrifuger |
Neutre | |
PP | |
Cylindrique | |
12 mm | |
FCR de 1 300 |