Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable DispoPipette
Échantillons de milieux à faible viscosité. L’échantillonneur jetable DispoPipette Buerkle™ peut être utilisé pour obtenir un échantillon de niveau entier ou un échantillon de point cible. Disponible en version stérile et non stérile.
118.02€ - 141.19€
Spécification
Type de produit | Sampler |
---|---|
Matériau | HDPE |
Autoclavable | Non autoclavable |
Capacité (impériale) | 3,38 oz. |
Capacité (métrique) | 100 mL |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15521741
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-5500 |
Non stérile |
118.02€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15482985
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-5501 |
Stérile |
141.19€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Destiné à l’échantillonnage de milieux à faible viscosité
- Des échantillons de toutes couches peuvent être obtenus lorsque l’échantillonneur DispoPipette est inséré dans un liquide lorsqu’il est ouvert
- Les échantillons de points cibles sont obtenus en insérant l’échantillonneur fermé et en ouvrant le DispoPipette au point d’échantillonnage
- Deux tailles d’ouverture (2,5 et 5,5 mm) pour différentes viscosités
- Fabriqué en salle blanche
- Les variétés stériles sont stérilisées par rayons gamma
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
100 mL | |
21 mm |
HDPE | |
3,38 oz. | |
Oui | |
500 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Échantillonneur jetable DispoPipette