Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable DispoPipette
Échantillons de milieux à faible viscosité. L’échantillonneur jetable DispoPipette Buerkle™ peut être utilisé pour obtenir un échantillon de niveau entier ou un échantillon de point cible. Disponible en version stérile et non stérile.
Marque: Buerkle™ 5393-5501
125.36 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Destiné à l’échantillonnage de milieux à faible viscosité
- Des échantillons de toutes couches peuvent être obtenus lorsque l’échantillonneur DispoPipette est inséré dans un liquide lorsqu’il est ouvert
- Les échantillons de points cibles sont obtenus en insérant l’échantillonneur fermé et en ouvrant le DispoPipette au point d’échantillonnage
- Deux tailles d’ouverture (2,5 et 5,5 mm) pour différentes viscosités
- Fabriqué en salle blanche
- Les variétés stériles sont stérilisées par rayons gamma
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
100 ml | |
Stérile | |
500 mm |
HDPE | |
3,38 oz. | |
Oui | |
21 mm |