Learn More
asecos™ Bidon de remplissage
Dosage sûr, propre et pratique des liquides pendant l’utilisation
99.64€ - 125.08€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17816496
|
asecos™
36487 |
2 L |
99.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17836446
|
asecos™
36488 |
5 L |
110.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17856546
|
asecos™
36489 |
10 L |
125.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Récipients résistants aux chocs, aux produits chimiques et stabilisés vis à vis des U.V
- Avec 2 sorties à visser de diff érentes tailles
- 18 autocollants inscriptibles en 9 couleurs de signalisation et une étiquette de sécurité multilingue pour l’étiquetage du contenu conformément au GHS
- Avec des poignées stables pour une manipulation ergonomique
Spécification
White | |
Polyéthylène |