Learn More
asecos™ Bidon de remplissage
Dosage sûr, propre et pratique des liquides pendant l’utilisation
Marque:  asecos™ 36488
Code produit. 17836446
  • 117.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Récipients résistants aux chocs, aux produits chimiques et stabilisés vis à vis des U.V
  • Avec 2 sorties à visser de diff érentes tailles
  • 18 autocollants inscriptibles en 9 couleurs de signalisation et une étiquette de sécurité multilingue pour l’étiquetage du contenu conformément au GHS
  • Avec des poignées stables pour une manipulation ergonomique
Spécification
Spécification
1.3 gal.
White
6.81 in.
16.38 in.
5.51 lb.
5 L
Polyéthylène
173.00 mm
416.00 mm
2.5 kg