Learn More
BRAND™ Adaptateurs filetés pour distributeur adaptable sur flacon
Fabriqués en acier inox, en PTFE, en ETFE ou en PP. Les adaptateurs filetés pour distributeur adaptable sur flacons sont disponibles avec différents filetages. À utiliser avec les distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ ou QuikSip™.
Marque: BRAND™ 704399
24.98 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inox, PTFE, ETFE ou PP.
- À utiliser avec les distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ ou QuikSip™.
- Disponibles avec différents filetages.
Spécification
Adaptateur fileté pour distributeur | |
Dispensette™, Seripettor™, Titrette™, QuikSip™ | |
GL 45/38 |
ETFE | |
1 de chaque |