Learn More
BRAND™ Adaptateurs filetés pour distributeur adaptable sur flacon
Fabriqués en acier inox, en PTFE, en ETFE ou en PP. Les adaptateurs filetés pour distributeur adaptable sur flacons sont disponibles avec différents filetages. À utiliser avec les distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ ou QuikSip™.
13.35€ - 102.00€
Spécification
Type de produit | Adaptateur fileté pour distributeur |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Matériau | Diamètre du filetage | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Diamètre du filetage | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10373821
|
BRAND™
704338 |
PP | GL 32/38 | Titrette™ |
13.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10136720
|
BRAND™
704399 |
ETFE | GL 45/38 | Dispensette™, Seripettor™, Titrette™, QuikSip™ |
28.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11613179
|
BRAND™
704431 |
PP | GL 45/35 | Dispensette™, Seripettor™, Titrette™, QuikSip™ |
15.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10518781
|
BRAND™
704270 |
Acier inoxydable | 2 po (filetage extérieur), 3/4 po (filetage intérieur) | Unité de distribution à distance Dispensette™III, Dispensette™ Organic |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10798764
|
BRAND™
704281 |
PTFE | 32 GL (filetage intérieur) | Unité de distribution à distance Dispensettetrade;III, Dispensettetrade; Organic |
54.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10263581
|
BRAND™
704282 |
PTFE | 32 GL (filetage extérieur) | Unité de distribution à distance Dispensette™III, Dispensette™ Organic |
35.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En acier inox, PTFE, ETFE ou PP.
- À utiliser avec les distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ et QuikSip™.
- Disponibles avec différents filetages.
Spécification
Adaptateur fileté pour distributeur | |
1 de chaque |