Learn More
Diphenylsilanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.20€ - 266.00€
Identifiants chimiques
CAS | 947-42-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H12O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 216.311 |
Numéro MDL | MFCD00002101 |
Clé InChI | OLLFKUHHDPMQFR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diphenylsilanediol, silanediol, diphenyl, diphenyldihydroxysilane, difenyl-dihydroxysilan, silane, dihydroxydiphenyl, dihydroxy diphenyl silane, diphenylsilandiol, silanediol, 1,1-diphenyl, unii-36x37p8nbb, difenyl-dihydroxysilan czech |
CID PubChem | 13693 |
Nom IUPAC | dihydroxy(diphényl)silane |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11494270
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10492.14 |
25 g |
23.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404280
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10492.22 |
100 g |
65.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414280
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10492.36 |
500 g |
266.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Diphenylsilanediol is used in Medicine field, electronics industry and polymer material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe diphénylsilanediol est utilisé dans le domaine de la médecine, l’industrie électronique et les polymères.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stable à des températures et des pressions normales. Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante. Sensible à la lumière et à l’air.
Identifiants chimiques
947-42-2 | |
216.311 | |
OLLFKUHHDPMQFR-UHFFFAOYSA-N | |
13693 | |
C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(O)O |
C12H12O2Si | |
MFCD00002101 | |
diphenylsilanediol, silanediol, diphenyl, diphenyldihydroxysilane, difenyl-dihydroxysilan, silane, dihydroxydiphenyl, dihydroxy diphenyl silane, diphenylsilandiol, silanediol, 1,1-diphenyl, unii-36x37p8nbb, difenyl-dihydroxysilan czech | |
dihydroxy(diphényl)silane |
Spécification
Diphenylsilanediol | |
947-42-2 | |
(C6H5Si(OH)2 | |
UN1325 | |
diphenylsilanediol, silanediol, diphenyl, diphenyldihydroxysilane, difenyl-dihydroxysilan, silane, dihydroxydiphenyl, dihydroxy diphenyl silane, diphenylsilandiol, silanediol, 1,1-diphenyl, unii-36x37p8nbb, difenyl-dihydroxysilan czech | |
C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(O)O | |
216.311 | |
216.31 | |
Odorless |
∼150°C (decomposition) | |
C12H12O2Si | |
MFCD00002101 | |
2523445 | |
OLLFKUHHDPMQFR-UHFFFAOYSA-N | |
dihydroxy(diphényl)silane | |
13693 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228
Matière solide inflammable.
Déclaration GHS P
P210
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : VV3640000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only