Learn More
Diphenylsilanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11404280
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Diphenylsilanediol is used in Medicine field, electronics industry and polymer material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diphénylsilanediol est utilisé dans le domaine de la médecine, l’industrie électronique et les polymères.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stable à des températures et des pressions normales. Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante. Sensible à la lumière et à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 947-42-2
Formule moléculaire C12H12O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 216.311
Numéro MDL MFCD00002101
Clé InChI OLLFKUHHDPMQFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylsilanediol, silanediol, diphenyl, diphenyldihydroxysilane, difenyl-dihydroxysilan, silane, dihydroxydiphenyl, dihydroxy diphenyl silane, diphenylsilandiol, silanediol, 1,1-diphenyl, unii-36x37p8nbb, difenyl-dihydroxysilan czech
CID PubChem 13693
Nom IUPAC dihydroxy(diphényl)silane
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylsilanediol
Point de fusion ∼150°C (decomposition)
Quantité 100 g
Formule linéaire (C6H5Si(OH)2
Numéro UN UN1325
Beilstein 2523445
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 216.31
Pourcentage de pureté 98%