Learn More
Diphénylcyclopropénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
59.10€ - 862.00€
Identifiants chimiques
CAS | 886-38-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 206.24 |
Numéro MDL | MFCD00001311 |
Clé InChI | HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec |
CID PubChem | 65057 |
ChEBI | CHEBI:53074 |
Nom IUPAC | 2,3-diphénylcycloprop-2-ène-1-one |
SMILES | O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10256230
|
Thermo Scientific Acros
175820010 |
1 g | Flacon en verre |
59.10€
1g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10317740
|
Thermo Scientific Acros
175820050 |
5 g | Flacon en verre |
194.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11954851
|
Thermo Scientific Acros
175820250 |
25 g | Flacon en verre |
862.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
886-38-4 | |
206.24 | |
HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N | |
65057 | |
2,3-diphénylcycloprop-2-ène-1-one |
C15H10O | |
MFCD00001311 | |
diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec | |
CHEBI:53074 | |
O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
Diphenylcyclopropenone | |
117.0°C to 121.0°C | |
Authentique | |
C15H10O | |
07,IV,1736 | |
diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec | |
HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-diphénylcycloprop-2-ène-1-one | |
65057 | |
206.24 | |
Poudre cristalline |
886-38-4 | |
Beige à orange-rose | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00001311 | |
15,3338 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, chloroform,, dichloromethane, cyclohexane, benzene, hexane,, petroleum ether | |
O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
206.24 | |
CHEBI:53074 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-948-4
RUO – Research Use Only