Learn More
Diphénylcyclopropénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10317740
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886-38-4
Formule moléculaire C15H10O
Poids moléculaire (g/mol) 206.24
Numéro MDL MFCD00001311
Clé InChI HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec
CID PubChem 65057
ChEBI CHEBI:53074
Nom IUPAC 2,3-diphénylcycloprop-2-ène-1-one
SMILES O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylcyclopropenone
Point de fusion 117.0°C to 121.0°C
Couleur Beige à orange-rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 07,IV,1736
Merck Index 15,3338
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, chloroform,, dichloromethane, cyclohexane, benzene, hexane,, petroleum ether
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline