Learn More
OHAUS™ Tapis bosselé
Tapis bosselé OHAUS™ conçu pour maintenir les tubes en place.
34.80€ - 52.20€
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15752559
|
OHAUS™
30400143 |
23.5 x 18.4 cm | |||||||
15732559
|
OHAUS™
30400141 |
25.4 x 19 cm | |||||||
15722559
|
OHAUS™
30400140 |
32,3 x 25,4 cm |
34.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15762559
|
OHAUS™
30400144 |
35,6 x 28 cm |
52.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai
- Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
- Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
- Les portoirs pour tubes à essai et les tapis bosselés maintiennent les tubes en place
Spécification
Platform Mat | |
PVC |