Learn More
OHAUS™ Tapis bosselé
Tapis bosselé OHAUS™ conçu pour maintenir les tubes en place.
Marque: OHAUS™ 30400141
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai
- Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
- Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
- Les portoirs pour tubes à essai et les tapis bosselés maintiennent les tubes en place
Spécification
Platform Mat | |
10.00 in. | |
25.4 x 19 cm | |
25.40 cm | |
19.00 cm | |
Incubating Rocker |
PVC | |
25.40 cm | |
10.00 in. | |
7.50 in. | |
Dimpled Mat, Incubating Rocker ISRK04HDG | |
9.25 x 7.25 in. (23.5 x 18.4 cm) |