Learn More
OHAUS™ Tapis bosselé
Tapis bosselé OHAUS™ conçu pour maintenir les tubes en place.
Marque:  OHAUS™ 30400144
Code produit. 15762559
  • 52.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-09-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai
  • Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
  • Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
  • Les portoirs pour tubes à essai et les tapis bosselés maintiennent les tubes en place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tapis de plateforme
14,00 po
35,6 x 28 cm
35,60 cm
Tapis bosselé pour agitateur basculant SHRK07AL
PVC
35,60 cm
14,00 po
28,00 cm
Rocker