Learn More
Diméthylphénylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
46.70€ - 150.00€
Identifiants chimiques
CAS | 766-77-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 135.261 |
Numéro MDL | MFCD00008257 |
Clé InChI | OIKHZBFJHONJJB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethylphenylsilane, dimethyl phenyl silane, phenyldimethylsilane, silane, dimethylphenyl, benzene, dimethylsilyl, dimethylphenyl silane, c8h12si, dimethyl phenyl silyl, dimethyl-phenylsilicon |
CID PubChem | 6327656 |
Nom IUPAC | diméthyl(phényl)silicone |
SMILES | C[Si](C)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11391617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04558.09 |
10 g |
46.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11301627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04558.18 |
50 g |
150.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dimethylphenylsilane is a reagent for enol ether synthesis. It acts as a catalyst. Also used as a precursor in Optical Emission Spectroscopy of Plasma Deposition Processes. It can react with vinylbenzene to produce (b-Phenyl-ethyl)-dimethylphenyl-silan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe diméthylphénylsilane est un réactif pour la synthèse de l’éther énolique. Il agit comme catalyseur. Également utilisé comme précurseur dans la spectroscopie d’émission optique des procédés de dépôt de plasma. Il peut réagir avec le vinylbenzène pour produire du (b-phényl-éthyl)-diméthylphényl-silan.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants forts, les acides forts.
Identifiants chimiques
766-77-8 | |
135.261 | |
OIKHZBFJHONJJB-UHFFFAOYSA-N | |
6327656 | |
C[Si](C)C1=CC=CC=C1 |
C8H11Si | |
MFCD00008257 | |
dimethylphenylsilane, dimethyl phenyl silane, phenyldimethylsilane, silane, dimethylphenyl, benzene, dimethylsilyl, dimethylphenyl silane, c8h12si, dimethyl phenyl silyl, dimethyl-phenylsilicon | |
diméthyl(phényl)silicone |
Spécification
156°C to 157°C | |
-124°C | |
C8H11Si | |
UN1993 | |
35°C (95°F) | |
Not miscible in water. | |
C[Si](C)C1=CC=CC=C1 | |
135.261 | |
136.27 | |
1.497 |
Dimethylphenylsilane | |
766-77-8 | |
MFCD00008257 | |
2204906 | |
dimethylphenylsilane, dimethyl phenyl silane, phenyldimethylsilane, silane, dimethylphenyl, benzene, dimethylsilyl, dimethylphenyl silane, c8h12si, dimethyl phenyl silyl, dimethyl-phenylsilicon | |
OIKHZBFJHONJJB-UHFFFAOYSA-N | |
diméthyl(phényl)silicone | |
6327656 | |
97% | |
0.879 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
H226-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-170-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only