Learn More
Diméthylphénylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
Dimethylphenylsilane is a reagent for enol ether synthesis. It acts as a catalyst. Also used as a precursor in Optical Emission Spectroscopy of Plasma Deposition Processes. It can react with vinylbenzene to produce (b-Phenyl-ethyl)-dimethylphenyl-silan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diméthylphénylsilane est un réactif pour la synthèse de l’éther énolique. Il agit comme catalyseur. Également utilisé comme précurseur dans la spectroscopie d’émission optique des procédés de dépôt de plasma. Il peut réagir avec le vinylbenzène pour produire du (b-phényl-éthyl)-diméthylphényl-silan.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants forts, les acides forts.
Le diméthylphénylsilane est un réactif pour la synthèse de l’éther énolique. Il agit comme catalyseur. Également utilisé comme précurseur dans la spectroscopie d’émission optique des procédés de dépôt de plasma. Il peut réagir avec le vinylbenzène pour produire du (b-phényl-éthyl)-diméthylphényl-silan.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants forts, les acides forts.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 156°C to 157°C |
Nom chimique ou matériau | Dimethylphenylsilane |
Point de fusion | -124°C |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN1993 |
Beilstein | 2204906 |
Point d’éclair | 35°C (95°F) |
Informations sur la solubilité | Not miscible in water. |
Poids de la formule | 136.27 |
Pourcentage de pureté | 97% |