Learn More
Diméthylglyoxime, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
39.30€ - 1100.00€
Identifiants chimiques
CAS | 95-45-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.12 |
Numéro MDL | MFCD00002117 |
Clé InChI | JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N |
Synonyme | biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky |
CID PubChem | 5356010 |
SMILES | C\C(=N/O)\C(\C)=N\O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10615491
|
Thermo Scientific Acros
408330250 |
25 g | Flacon en plastique |
39.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10625491
|
Thermo Scientific Acros
408331000 |
100 g | Flacon en plastique |
98.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10015700
|
Thermo Scientific Acros
408335000 |
500 g | Flacon en plastique |
304.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10751544
|
Thermo Scientific Acros
408330025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
1100.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
95-45-4 | |
116.12 | |
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N | |
5356010 |
C4H8N2O2 | |
MFCD00002117 | |
biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky | |
C\C(=N/O)\C(\C)=N\O |
Spécification
Dimethylglyoxime | |
239.0°C to 242.0°C | |
0.05% max. | |
99+% | |
CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3 | |
01, 772 | |
biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky | |
>70°C | |
C\C(=N/O)\C(\C)=N\O | |
116.12 | |
116.12 | |
Réactif ACS | |
Poudre cristalline |
95-45-4 | |
Blanc | |
Authentique | |
C4H8N2O2 | |
MFCD00002117 | |
15, 3270 | |
Solubility in water: 0,6g/L 20°C. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,pyridine and acetone,slightly soluble in benzene | |
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N | |
N-[(2Z)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamine | |
5356010 | |
99+% | |
0.02% max. (in ethanol) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Matière solide inflammable.
Toxique en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS D’INGESTION :Immédiat
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-420-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EK2975000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dimethylglyoxime
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
RUO – Research Use Only