Learn More
Diméthylglyoxime, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10751544
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-45-4
Formule moléculaire C4H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD00002117
Clé InChI JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonyme biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
CID PubChem 5356010
SMILES C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylglyoxime
Point de fusion 239.0°C to 242.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.05% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Quantité 2.5 kg
Beilstein 01, 772
Merck Index 15, 3270
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0,6g/L 20°C. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,pyridine and acetone,slightly soluble in benzene
Point de sublimation >70°C
Nom IUPAC N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamine
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.02% max. (in ethanol)
Forme physique Poudre cristalline