Learn More
Diméthyléthoxyvinylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
27.73€ - 329.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5356-83-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14OSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 130.262 |
Numéro MDL | MFCD00009070 |
Clé InChI | JEWCZPTVOYXPGG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethoxydimethylvinylsilane, dimethylethoxyvinylsilane, ethoxydimethyl vinyl silane, silane, ethenylethoxydimethyl, silane, ethoxydimethylvinyl, vinyldimethylethoxysilane, ethenylethoxydimethyl silane, ethoxy dimethyl vinylsilane, dimethylvinylethoxysilane, dimethyl ethenyl silyloxyethane |
CID PubChem | 79315 |
Nom IUPAC | éthényl-éthoxy-diméthylsilane |
SMILES | CCO[Si](C)(C)C=C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11369335
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16699.06 |
5 g | N/A | ||||||
11379335
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16699.14 |
25 g |
108.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389335
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16699.22 |
100 g |
329.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5356-83-2 | |
130.262 | |
JEWCZPTVOYXPGG-UHFFFAOYSA-N | |
79315 | |
CCO[Si](C)(C)C=C |
C6H14OSi | |
MFCD00009070 | |
ethoxydimethylvinylsilane, dimethylethoxyvinylsilane, ethoxydimethyl vinyl silane, silane, ethenylethoxydimethyl, silane, ethoxydimethylvinyl, vinyldimethylethoxysilane, ethenylethoxydimethyl silane, ethoxy dimethyl vinylsilane, dimethylvinylethoxysilane, dimethyl ethenyl silyloxyethane | |
éthényl-éthoxy-diméthylsilane |
Spécification
99°C | |
5356-83-2 | |
MFCD00009070 | |
1743477 | |
ethoxydimethylvinylsilane, dimethylethoxyvinylsilane, ethoxydimethyl vinyl silane, silane, ethenylethoxydimethyl, silane, ethoxydimethylvinyl, vinyldimethylethoxysilane, ethenylethoxydimethyl silane, ethoxy dimethyl vinylsilane, dimethylvinylethoxysilane, dimethyl ethenyl silyloxyethane | |
CCO[Si](C)(C)C=C | |
130.262 | |
130.26 | |
1.398 | |
0.79 |
Dimethylethoxyvinylsilane | |
C6H14OSi | |
UN1993 | |
−3°C (26°F) | |
JEWCZPTVOYXPGG-UHFFFAOYSA-N | |
éthényl-éthoxy-diméthylsilane | |
79315 | |
97% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H315-H319-H335
Highly flammable liquid and vapor.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 226-341-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only