Learn More
Diméthyléthoxyvinylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379335
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5356-83-2
Formule moléculaire C6H14OSi
Poids moléculaire (g/mol) 130.262
Numéro MDL MFCD00009070
Clé InChI JEWCZPTVOYXPGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethoxydimethylvinylsilane, dimethylethoxyvinylsilane, ethoxydimethyl vinyl silane, silane, ethenylethoxydimethyl, silane, ethoxydimethylvinyl, vinyldimethylethoxysilane, ethenylethoxydimethyl silane, ethoxy dimethyl vinylsilane, dimethylvinylethoxysilane, dimethyl ethenyl silyloxyethane
CID PubChem 79315
Nom IUPAC éthényl-éthoxy-diméthylsilane
SMILES CCO[Si](C)(C)C=C
Spécification
Point d’ébullition 99°C
Nom chimique ou matériau Dimethylethoxyvinylsilane
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1743477
Point d’éclair −3°C (26°F)
Poids de la formule 130.26
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.398
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.79