Learn More
Diméthyldiphénylétain, Thermo Scientific Chemicals
41.00€ - 596.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1080-43-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H16Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 302.992 |
Numéro MDL | MFCD00058812 |
Clé InChI | INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyldiphenyltin, acmc-1bqk3, stannane, dimethyldiphenyl |
CID PubChem | 11130460 |
Nom IUPAC | diméthyl(diphényl)stannane |
SMILES | C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039617.03 |
1 g |
41.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039617.06 |
5 g |
146.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039617.14 |
25 g |
596.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1080-43-9 | |
302.992 | |
INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N | |
11130460 | |
C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
C14H16Sn | |
MFCD00058812 | |
dimethyldiphenyltin, acmc-1bqk3, stannane, dimethyldiphenyl | |
diméthyl(diphényl)stannane |
Spécification
Dimethyldiphenyltin | |
C14H16Sn | |
UN2788 | |
Insoluble in water. | |
C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 | |
302.992 | |
302.97 |
1080-43-9 | |
MFCD00058812 | |
dimethyldiphenyltin, acmc-1bqk3, stannane, dimethyldiphenyl | |
INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N | |
diméthyl(diphényl)stannane | |
11130460 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301
Toxique en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only