Learn More
Diméthyldiphénylétain, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374557
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1080-43-9
Formule moléculaire C14H16Sn
Poids moléculaire (g/mol) 302.992
Numéro MDL MFCD00058812
Clé InChI INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyldiphenyltin, acmc-1bqk3, stannane, dimethyldiphenyl
CID PubChem 11130460
Nom IUPAC diméthyl(diphényl)stannane
SMILES C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyldiphenyltin
Quantité 5 g
Numéro UN UN2788
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 302.97
Forme physique Des mesures