Learn More
Diméthylsulfoxyde, Fisher BioReagents™
Diméthylsulfoxyde, >-99,7 %, C2H6OS, numéro CAS-67-68-5, méthane, sulfinylbis, dmso, demasorb, diméthylsulfoxyde, demavet, diméthylsulfoxyde, demsodrox, diméthylsulfoxyde, didexide, sulfoxyde de méthyle, 100 ml, <-0,30 unité d’absorbance à 280 nm, pression de vapeur : 0,55 mbar à 20°C, >-99,7 %
20.45€ - 159.57€
Identifiants chimiques
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.13 |
Numéro MDL | MFCD00002089 |
Clé InChI | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
CID PubChem | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
Nom IUPAC | méthylsulfinylméthane |
SMILES | CS(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10103483
|
Fisher BioReagents
BP231-100 |
100 mL | Flacon en verre |
20.45€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10499683
|
Fisher BioReagents
BP231-1 |
1 L | Flacon en PEHD |
52.15€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11463883
|
Fisher BioReagents
BP231-4 |
4 L | Flacon en PEHD | N/A | |||||
Description
Diméthylsulfoxyde, >-99,7 %, C2H6OS, numéro CAS-67-68-5, méthane, sulfinylbis, dmso, demasorb, diméthylsulfoxyde, demavet, diméthylsulfoxyde, demsodrox, diméthylsulfoxyde, didexide, sulfoxyde de méthyle, 100 ml, <-0,30 unité d’absorbance à 280 nm, pression de vapeur : 0,55 mbar à 20°C, >-99,7 %
DMSO est un agent de cryoconservation pour les cellules et peut également être utilisé dans les transformations bactériennes.Identifiants chimiques
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
méthylsulfinylméthane |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CHEBI:28262 | |
CS(C)=O |
Spécification
Dimethyl Sulfoxide | |
≤0.30 Absorbance Units at 280nm | |
Incolore | |
1.100g/cm³ | |
Pass Test | |
≥99.7 % | |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
1.98 mPa/s at 25°C | |
15, 3285 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
méthylsulfinylméthane | |
679 | |
78.13 |
18,4°C | |
67-68-5 | |
>190°C | |
189°C | |
Liquide | |
0.001% max. | |
(CH3)2SO | |
0.55mbar at 20°C | |
0.2% max. | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
≥99.7% |
Sécurité et traitement
AVERTISSEMENT !
Aperçu des cas d’urgence
Liquide combustible. Le DMSO pénètre facilement dans la peau et peut transporter d’autres produits chimiques dissous dans le corps. Hygroscopique. Utiliser un équipement de protection individuelle. Tenir à l’écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation. Assurer une ventilation adéquate. Laver immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin si les symptômes persistent. Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau, également sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. Transporter le sujet à l’air frais En cas de difficulté à respirer, administrer de l’oxygène. En cas de difficulté à respirer, administrer de l’oxygène. Consulter immédiatement un médecin si les symptômes persistent.
NFPA
Santé :2
Inflammabilité :2
Instabilité :0
Recommended Storage : RT
- Methyl sulfoxide