Learn More
Diméthylsulfoxyde, Fisher BioReagents™
Code produit. 11463883
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Flacon en verre
Diméthylsulfoxyde, >-99,7 %, C2H6OS, numéro CAS-67-68-5, méthane, sulfinylbis, dmso, demasorb, diméthylsulfoxyde, demavet, diméthylsulfoxyde, demsodrox, diméthylsulfoxyde, didexide, sulfoxyde de méthyle, 100 ml, <-0,30 unité d’absorbance à 280 nm, pression de vapeur : 0,55 mbar à 20°C, >-99,7 %
Diméthylsulfoxyde, >-99,7 %, C2H6OS, numéro CAS-67-68-5, méthane, sulfinylbis, dmso, demasorb, diméthylsulfoxyde, demavet, diméthylsulfoxyde, demsodrox, diméthylsulfoxyde, didexide, sulfoxyde de méthyle, 100 ml, <-0,30 unité d’absorbance à 280 nm, pression de vapeur : 0,55 mbar à 20°C, >-99,7 %
DMSO est un agent de cryoconservation pour les cellules et peut également être utilisé dans les transformations bactériennes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl Sulfoxide
Point de fusion 18.4°C
Absorbance ≤0.30 Absorbance Units at 280nm
Couleur Incolore
Informations sur la décomposition >190°C
Densité 1.100g/cm³
Point d’ébullition 189°C
Quantité 4 L
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en PEHD
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage ≥99.7 %
Résidus après évaporation 0.001% max.
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur 0.55mbar at 20°C
Viscosité 1.98 mPa/s at 25°C
Eau 0.2% max.
Merck Index 15, 3285
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Methyl sulfoxide