Learn More
Itaconate de diméthyl, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
37.40€ - 416.00€
Identifiants chimiques
CAS | 617-52-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H10O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.15 |
Numéro MDL | MFCD00008446 |
Clé InChI | ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyl itaconate, dimethyl 2-methylenesuccinate, dimethylitaconate, itaconic acid dimethyl ester, itaconic acid, dimethyl ester, butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-methylidenebutanedioate, dimethyl methylenesuccinate, unii-11jib0yi93, succinic acid, methylene-, dimethyl ester |
CID PubChem | 69240 |
SMILES | COC(=O)CC(=C)C(=O)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10061600
|
Thermo Scientific Acros
149161000 |
100 g | Flacon en verre |
37.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10143340
|
Thermo Scientific Acros
149165000 |
500 g | Flacon en verre |
113.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11975031
|
Thermo Scientific Acros
149160025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
416.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
617-52-7 | |
158.15 | |
ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N | |
69240 |
C7H10O4 | |
MFCD00008446 | |
dimethyl itaconate, dimethyl 2-methylenesuccinate, dimethylitaconate, itaconic acid dimethyl ester, itaconic acid, dimethyl ester, butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-methylidenebutanedioate, dimethyl methylenesuccinate, unii-11jib0yi93, succinic acid, methylene-, dimethyl ester | |
COC(=O)CC(=C)C(=O)OC |
Spécification
Dimethyl itaconate | |
34.0°C to 39.0°C | |
1.2400g/mL | |
100°C | |
96% min. (GC) | |
CH3O2CCH2C(=CH2)CO2CH3 | |
02,762 | |
dimethyl itaconate, dimethyl 2-methylenesuccinate, dimethylitaconate, itaconic acid dimethyl ester, itaconic acid, dimethyl ester, butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-methylidenebutanedioate, dimethyl methylenesuccinate, unii-11jib0yi93, succinic acid, methylene-, dimethyl ester | |
ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylidènebutanedioate de diméthyle | |
69240 | |
97% |
617-52-7 | |
Blanc | |
208.0°C | |
Authentique | |
C7H10O4 | |
MFCD00008446 | |
1.24 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
COC(=O)CC(=C)C(=O)OC | |
158.15 | |
158.15 | |
Masse ou liquide cristallin à faible fusion |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-519-6
RUO – Research Use Only