Learn More
Itaconate de diméthyl, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10061600
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-52-7
Formule moléculaire C7H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 158.15
Numéro MDL MFCD00008446
Clé InChI ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl itaconate, dimethyl 2-methylenesuccinate, dimethylitaconate, itaconic acid dimethyl ester, itaconic acid, dimethyl ester, butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-methylidenebutanedioate, dimethyl methylenesuccinate, unii-11jib0yi93, succinic acid, methylene-, dimethyl ester
CID PubChem 69240
SMILES COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl itaconate
Point de fusion 34.0°C to 39.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.2400g/mL
Point d’ébullition 208.0°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3O2CCH2C(=CH2)CO2CH3
Quantité 100 g
Beilstein 02,762
Gravité spécifique 1.24
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Nom IUPAC 2-méthylidènebutanedioate de diméthyle
Poids de la formule 158.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Masse ou liquide cristallin à faible fusion