Learn More
(+)-Diméthyl2,3-O-isopropylidène-D-tartrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
103.00€ - 493.00€
Identifiants chimiques
CAS | 37031-30-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H14O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 218.21 |
Numéro MDL | MFCD00040504 |
Clé InChI | ROZOUYVVWUTPNG-WDSKDSINSA-N |
Synonyme | 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, +-dimethyl 2,3-o-isopropylidene-d-tartrate, dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4s,5s-dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4,5-dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, pubchem6765, dimethyl--2,3-o-isopropylidene-l-tartrate, dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate #, +-dimethyl-2,3-o-isopropylidine-d-tartrate, dimethyl +-2,3-o-isopropylidene-d-tartrate |
CID PubChem | 688156 |
Nom IUPAC | (4S,5S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate de diméthyle |
SMILES | CC1(OC(C(O1)C(=O)OC)C(=O)OC)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10677611
|
Thermo Scientific Acros
258440100 |
10 mL | Flacon en verre |
103.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10185833
|
Thermo Scientific Acros
258440500 |
50 mL | Flacon en verre |
493.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
37031-30-4 | |
218.21 | |
ROZOUYVVWUTPNG-WDSKDSINSA-N | |
688156 | |
CC1(OC(C(O1)C(=O)OC)C(=O)OC)C |
C9H14O6 | |
MFCD00040504 | |
4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, +-dimethyl 2,3-o-isopropylidene-d-tartrate, dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4s,5s-dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4,5-dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, pubchem6765, dimethyl--2,3-o-isopropylidene-l-tartrate, dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate #, +-dimethyl-2,3-o-isopropylidine-d-tartrate, dimethyl +-2,3-o-isopropylidene-d-tartrate | |
(4S,5S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate de diméthyle |
Spécification
(+)-Dimethyl 2, 3-O-isopropylidene-D-tartrate | |
96.0 | |
Incolore à jaune | |
139°C (21.0 hPa) | |
Authentique | |
C9H14O6 | |
MFCD00040504 | |
+ 54.00 (20.00°C c=neat) | |
4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, +-dimethyl 2,3-o-isopropylidene-d-tartrate, dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4s,5s-dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4,5-dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, pubchem6765, dimethyl--2,3-o-isopropylidene-l-tartrate, dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate #, +-dimethyl-2,3-o-isopropylidine-d-tartrate, dimethyl +-2,3-o-isopropylidene-d-tartrate | |
CC1(OC(C(O1)C(=O)OC)C(=O)OC)C | |
218.21 | |
218.21 | |
Liquide |
37031-30-4 | |
100.0 | |
1.1500g/mL | |
135°C | |
96% min. (GC) | |
1.4386 to 1.4406 | |
1.15 | |
+ 54 | |
ROZOUYVVWUTPNG-WDSKDSINSA-N | |
(4S,5S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate de diméthyle | |
688156 | |
97% |
RUO – Research Use Only