Learn More
(+)-Diméthyl2,3-O-isopropylidène-D-tartrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10677611
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37031-30-4
Formule moléculaire C9H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 218.21
Numéro MDL MFCD00040504
Clé InChI ROZOUYVVWUTPNG-WDSKDSINSA-N
Synonyme 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, +-dimethyl 2,3-o-isopropylidene-d-tartrate, dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4s,5s-dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4,5-dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, pubchem6765, dimethyl--2,3-o-isopropylidene-l-tartrate, dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate #, +-dimethyl-2,3-o-isopropylidine-d-tartrate, dimethyl +-2,3-o-isopropylidene-d-tartrate
CID PubChem 688156
Nom IUPAC (4S,5S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate de diméthyle
SMILES CC1(OC(C(O1)C(=O)OC)C(=O)OC)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Dimethyl 2, 3-O-isopropylidene-D-tartrate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 139°C (21.0 hPa)
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4386 to 1.4406
Quantité 10 mL
Gravité spécifique 1.15
Conditions de rotation spécifiques + 54.00 (20.00°C c=neat)
Rotation spécifique + 54
Poids de la formule 218.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • (+)-Dimethyl-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate