Learn More
Diméthoxyméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
59.60€ - 183.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16881-77-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H9O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 105.188 |
Numéro MDL | MFCD00048019 |
Clé InChI | PKTOVQRKCNPVKY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyldimethoxysilane, dimethoxy methyl silane, silane, dimethoxymethyl, dimethoxy methyl silicon, methyl dimethoxysilane, c3h10o2si, methyl dimethoxy silane, dimethoxy methyl silane #, dimethoxy methyl silyl |
CID PubChem | 6329250 |
Nom IUPAC | diméthoxy(méthyl)silane |
SMILES | CO[Si](C)OC |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16881-77-9 | |
105.188 | |
PKTOVQRKCNPVKY-UHFFFAOYSA-N | |
6329250 | |
CO[Si](C)OC |
C3H9O2Si | |
MFCD00048019 | |
methyldimethoxysilane, dimethoxy methyl silane, silane, dimethoxymethyl, dimethoxy methyl silicon, methyl dimethoxysilane, c3h10o2si, methyl dimethoxy silane, dimethoxy methyl silane #, dimethoxy methyl silyl | |
diméthoxy(méthyl)silane |
Spécification
61°C | |
-136°C | |
C3H9O2Si | |
UN1993 | |
2°C (35°F) | |
PKTOVQRKCNPVKY-UHFFFAOYSA-N | |
diméthoxy(méthyl)silane | |
6329250 | |
97% | |
Moisture sensitive |
Dimethoxymethylsilane | |
16881-77-9 | |
MFCD00048019 | |
2035898 | |
methyldimethoxysilane, dimethoxy methyl silane, silane, dimethoxymethyl, dimethoxy methyl silicon, methyl dimethoxysilane, c3h10o2si, methyl dimethoxy silane, dimethoxy methyl silane #, dimethoxy methyl silyl | |
CO[Si](C)OC | |
105.188 | |
106.2 | |
1.36 | |
0.861 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H318-H335-H315
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H225
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 240-914-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only