Learn More
Diméthoxyméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302937
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16881-77-9
Formule moléculaire C3H9O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 105.188
Numéro MDL MFCD00048019
Clé InChI PKTOVQRKCNPVKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyldimethoxysilane, dimethoxy methyl silane, silane, dimethoxymethyl, dimethoxy methyl silicon, methyl dimethoxysilane, c3h10o2si, methyl dimethoxy silane, dimethoxy methyl silane #, dimethoxy methyl silyl
CID PubChem 6329250
Nom IUPAC diméthoxy(méthyl)silane
SMILES CO[Si](C)OC
Spécification
Point d’ébullition 61°C
Nom chimique ou matériau Dimethoxymethylsilane
Point de fusion -136°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2035898
Point d’éclair 2°C (35°F)
Poids de la formule 106.2
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.36
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.861