Learn More
Diméthoxydiméthylsilane, 95+ %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
43.70€ - 208.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1112-39-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.22 |
Numéro MDL | MFCD00025691 |
Clé InChI | JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane |
CID PubChem | 66187 |
Nom IUPAC | Diméthoxydiméthylsilane |
SMILES | CO[Si](C)(C)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10527020
|
Thermo Scientific Acros
351531000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
43.70€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10595290
|
Thermo Scientific Acros
351530010 |
1 L | Flacon en verre AcroSeal™ |
208.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1112-39-6 | |
120.22 | |
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N | |
66187 | |
CO[Si](C)(C)OC |
C4H12O2Si | |
MFCD00025691 | |
dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane | |
Diméthoxydiméthylsilane |
Spécification
Dimethoxydimethylsilane | |
-80.0°C | |
0.8650g/mL | |
−8°C | |
95% min. (GC) | |
(CH3)2Si(OCH3)2 | |
MFCD00025691 | |
dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane | |
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N | |
Diméthoxydiméthylsilane | |
66187 | |
95+% |
1112-39-6 | |
Incolore à jaune | |
81.0°C to 82.0°C | |
Authentique | |
C4H12O2Si | |
1.3690 to 1.3710 | |
0.865 | |
Solubility in water: reacts with water to form methanol | |
CO[Si](C)(C)OC | |
120.22 | |
120.23 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 214-189-4
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dimethoxydimethylsilane