Learn More
Diméthoxydiméthylsilane, 95+ %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10595290
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1112-39-6
Formule moléculaire C4H12O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 120.22
Numéro MDL MFCD00025691
Clé InChI JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane
CID PubChem 66187
Nom IUPAC Diméthoxydiméthylsilane
SMILES CO[Si](C)(C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethoxydimethylsilane
Point de fusion -80.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8650g/mL
Point d’ébullition 81.0°C to 82.0°C
Point d’éclair −8°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (CH3)2Si(OCH3)2
Indice de réfraction 1.3690 to 1.3710
Quantité 1 L
Gravité spécifique 0.865
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water to form methanol
Poids de la formule 120.23
Pourcentage de pureté 95+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethoxydimethylsilane