Learn More
Dimédone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.90€ - 328.00€
Chemical Identifiers
CAS | 126-81-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.18 |
Numéro MDL | MFCD00001588 |
Clé InChI | BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol |
CID PubChem | 31358 |
Nom IUPAC | 5,5-diméthylcyclohexane-1,3-dione |
SMILES | CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1 |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11469402
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10140.14 |
25 g |
27.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479402
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10140.22 |
100 g |
93.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489402
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10140.36 |
500 g |
328.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Reagent used in synthesis of fused 3-methylfuransDimedone is used in organic chemistry to identify the presence of aldehyde group. It is also used as a catalyst in the formation of transition-metal complexes. Further, it is also employed in colorimetry, crystallography, luminescence and spectrophotometric analysis. In addition to this, it is used in the synthesis of naturally occurring fused 3-methylfurans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe réactif utilisé pour la synthèse de la 3-méthylfuransDimedone fondue est utilisé en chimie organique pour identifier la présence du groupe aldéhyde. Il est aussi utilisé comme catalyseur dans la formation de complexes de métaux de transition. Ainsi que pour la colorimétrie, la cristallographie, la luminescence et l’analyse spectrophotométrique. De plus, il est utilisé dans la synthèse des 3-méthylfuranes fusionnés naturels.
Solubilité
Il est soluble dans le méthanol, l’éthanol, le benzène et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les bases fortes.
Chemical Identifiers
126-81-8 | |
140.18 | |
BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N | |
31358 | |
CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1 |
C8H12O2 | |
MFCD00001588 | |
dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol | |
5,5-diméthylcyclohexane-1,3-dione |
Specifications
Dimedone | |
146°C to 150°C | |
MFCD00001588 | |
14,3242 | |
Soluble in methanol,ethanol,benzene and chloroform. Slightly soluble in water. | |
CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1 | |
140.18 | |
140.18 |
126-81-8 | |
C8H12O2 | |
471489 | |
dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol | |
BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N | |
5,5-diméthylcyclohexane-1,3-dione | |
31358 | |
98% |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 204-804-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GV0345000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only