Learn More
Dimédone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479402
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Reagent used in synthesis of fused 3-methylfuransDimedone is used in organic chemistry to identify the presence of aldehyde group. It is also used as a catalyst in the formation of transition-metal complexes. Further, it is also employed in colorimetry, crystallography, luminescence and spectrophotometric analysis. In addition to this, it is used in the synthesis of naturally occurring fused 3-methylfurans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le réactif utilisé pour la synthèse de la 3-méthylfuransDimedone fondue est utilisé en chimie organique pour identifier la présence du groupe aldéhyde. Il est aussi utilisé comme catalyseur dans la formation de complexes de métaux de transition. Ainsi que pour la colorimétrie, la cristallographie, la luminescence et l’analyse spectrophotométrique. De plus, il est utilisé dans la synthèse des 3-méthylfuranes fusionnés naturels.
Solubilité
Il est soluble dans le méthanol, l’éthanol, le benzène et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126-81-8
Formule moléculaire C8H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.18
Numéro MDL MFCD00001588
Clé InChI BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol
CID PubChem 31358
Nom IUPAC 5,5-diméthylcyclohexane-1,3-dione
SMILES CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimedone
Point de fusion 146°C to 150°C
Quantité 100 g
Beilstein 471489
Merck Index 14,3242
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,ethanol,benzene and chloroform. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 140.18
Pourcentage de pureté 98%