Learn More
Alfa Aesar™ (-)-Diisopropyl-L-malate, 97 %
30.74€ - 285.00€
Identifiants chimiques
CAS 83541-68-8
Formule moléculaire C10H16O5
Poids moléculaire (g/mol) 216.23
Numéro MDL MFCD00274300
Clé InChI DQOODBSVDOAUMP-JTQLQIEISA-L
Synonyme diisopropyl s---malate, --diisopropyl-l-malate, 1,4-diisopropyl 2s-2-hydroxybutanedioate, diisopropyl d-malate, s-diisopropyl malate, diisopropyl-s---malate, l-malic acid diisopropyl ester, s-2-hydroxybutanedioic acid diisopropyl ester
CID PubChem 11333435
SMILES CC(C)O[C@@](CC([O-])=O)(C(C)C)C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11445067
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
B21960.06
5 g
N/A
11455067
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
B21960.14
25 g
N/A
11465067
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
B21960.22
100 g
N/A
Identifiants chimiques
83541-68-8
216.23
DQOODBSVDOAUMP-JTQLQIEISA-L
11333435
C10H16O5
MFCD00274300
diisopropyl s---malate, --diisopropyl-l-malate, 1,4-diisopropyl 2s-2-hydroxybutanedioate, diisopropyl d-malate, s-diisopropyl malate, diisopropyl-s---malate, l-malic acid diisopropyl ester, s-2-hydroxybutanedioic acid diisopropyl ester
CC(C)O[C@@](CC([O-])=O)(C(C)C)C([O-])=O
Spécification
(-)-Diisopropyl-L-malate
1.055
C10H16O5
diisopropyl s---malate, --diisopropyl-l-malate, 1,4-diisopropyl 2s-2-hydroxybutanedioate, diisopropyl d-malate, s-diisopropyl malate, diisopropyl-s---malate, l-malic acid diisopropyl ester, s-2-hydroxybutanedioic acid diisopropyl ester
CC(C)O[C@@](CC([O-])=O)(C(C)C)C([O-])=O
216.23
218.25
83541-68-8
236°C to 238°C
MFCD00274300
DQOODBSVDOAUMP-JTQLQIEISA-L
dipropan-2-yl (2S)-2-hydroxybutanedioate
11333435
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante