Learn More
Alfa Aesar™ (-)-Diisopropyl-L-malate, 97 %
Code produit. 11465067
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Identifiants chimiques
CAS 83541-68-8
Formule moléculaire C10H16O5
Poids moléculaire (g/mol) 216.23
Numéro MDL MFCD00274300
Clé InChI DQOODBSVDOAUMP-JTQLQIEISA-L
Synonyme diisopropyl s---malate, --diisopropyl-l-malate, 1,4-diisopropyl 2s-2-hydroxybutanedioate, diisopropyl d-malate, s-diisopropyl malate, diisopropyl-s---malate, l-malic acid diisopropyl ester, s-2-hydroxybutanedioic acid diisopropyl ester
CID PubChem 11333435
SMILES CC(C)O[C@@](CC([O-])=O)(C(C)C)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Diisopropyl-L-malate
Densité 1.055
Point d’ébullition 236°C to 238°C
Quantité 100 g
Nom IUPAC (2S)-2-(propan-2-yl)-2-(propan-2-yloxy)butanedioate
Poids de la formule 218.25
Pourcentage de pureté 97%