Learn More
Hydrure de diisobutylaluminium, 25 % p/p dans l’hexane
Agent réducteur
25.00€ - 303.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1191-15-7 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00008928 |
Synonyme | DIBAL-H |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1191-15-7 | |
MFCD00008928 | |
DIBAL-H |
Spécification
Diisobutylaluminum hydride | |
Incolore | |
[(CH3)2CHCH2]2AlH | |
UN3399 | |
DIBAL-H | |
Liquide |
1191-15-7 | |
0.701g/mL | |
MFCD00008928 | |
Air & Moisture Sensitive | |
142.22 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H224-H260-H304-H361-H373-H314-H318-H336
Extremely flammable liquid and vapor.
In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs (state all organs affected, if known) through prolonged or repeated exposure.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause drowsiness or dizziness.
GHS P Statement
P210-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.3; Packing Group: I; Proper Shipping Name: ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Diisobutylaluminum hydride, 25% w/w in hexane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .