Learn More
Hydrure de diisobutylaluminium, 25 % p/p dans l’hexane
Code produit. 15401827
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Agent réducteur
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-15-7
Numéro MDL MFCD00008928
Synonyme DIBAL-H
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisobutylaluminum hydride
Couleur Incolore
Densité 0.701 g/mL
Formule linéaire [(CH3)2CHCH2]2AlH
Quantité 250 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 142.22
Forme physique Liquide