Learn More
Hydrate d’hexachloroiridate(IV) de dihydrogène, 99 % (base métallique), Ir 38 à 42 %, Thermo Scientific Chemicals
314.00€ - 5804.00€
Identifiants chimiques
CAS | 110802-84-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl6H2Ir |
Poids moléculaire (g/mol) | 406.93 |
Numéro MDL | MFCD00149906 |
Clé InChI | IBMVGQBDTOACBV-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | Hydrogen hexachloroiridate(IV); Chloroiridic acid |
CID PubChem | 16211483 |
SMILES | [H+].[H+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11311658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011031.03 |
1 g |
314.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11321658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011031.06 |
5 g |
1479.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11301658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011031.14 |
25 g |
5804.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
110802-84-1 | |
406.93 | |
IBMVGQBDTOACBV-UHFFFAOYSA-J | |
16211483 |
Cl6H2Ir | |
MFCD00149906 | |
Hydrogen hexachloroiridate(IV); Chloroiridic acid | |
[H+].[H+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Spécification
Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate | |
Noir | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149906 | |
Hydrogen hexachloroiridate(IV); Chloroiridic acid | |
IBMVGQBDTOACBV-UHFFFAOYSA-J | |
dihydrogen hexachloroiridiumtetrakis(ylium) | |
16211483 | |
99% |
110802-84-1 | |
Grumeaux | |
Cl6H2Ir | |
UN3260 | |
Soluble in alcohol and water | |
[H+].[H+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
406.93 | |
406.93 (Anhydrous) | |
Ir 38 à 42 % |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H290-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut être corrosif pour les métaux.
Nocif en cas d’ingestion.
P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 241-012-8
missing translation for 'rtecsNumber' : NO3592500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche