Learn More
Hydrate d’hexachloroiridate(IV) de dihydrogène, 99 % (base métallique), Ir 38 à 42 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301658
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110802-84-1
Formule moléculaire Cl6H2Ir
Poids moléculaire (g/mol) 406.93
Numéro MDL MFCD00149906
Clé InChI IBMVGQBDTOACBV-UHFFFAOYSA-J
Synonyme Hydrogen hexachloroiridate(IV); Chloroiridic acid
CID PubChem 16211483
SMILES [H+].[H+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
Couleur Noir
Forme physique Grumeaux
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and water
Nom IUPAC tétrachloro-iridium ; hydrate ; dichlorohydrate
Poids de la formule 406.93 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 38 à 42 %