Learn More
Dihexylamine, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
17.58€ - 147.74€
Identifiants chimiques
CAS | 143-16-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H27N |
Poids moléculaire (g/mol) | 185.35 |
Numéro MDL | MFCD00009521 |
Clé InChI | PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dihexylamine, di-n-hexylamine, 1-hexanamine, n-hexyl, n,n-dihexylamine, n-hexylhexanamine, unii-k37ada14zv, ccris 4622, k37ada14zv, di-n-heylamine, bis 1-hexyl amine |
CID PubChem | 8920 |
Nom IUPAC | N-hexylhexan-1-amine |
SMILES | CCCCCCNCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10538892
|
Thermo Scientific Acros
407590050 |
5 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10548892
|
Thermo Scientific Acros
407591000 |
100 g | Flacon en verre |
41.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10249573
|
Thermo Scientific Acros
407595000 |
500 g | Flacon en verre |
147.74€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
143-16-8 | |
185.35 | |
PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N | |
8920 | |
CCCCCCNCCCCCC |
C12H27N | |
MFCD00009521 | |
dihexylamine, di-n-hexylamine, 1-hexanamine, n-hexyl, n,n-dihexylamine, n-hexylhexanamine, unii-k37ada14zv, ccris 4622, k37ada14zv, di-n-heylamine, bis 1-hexyl amine | |
N-hexylhexan-1-amine |
Spécification
Dihexylamine | |
3°C | |
0.8000g/mL | |
104°C | |
99+% | |
(CH3(CH2)5)2NH | |
MFCD00009521 | |
04,I,384 | |
dihexylamine, di-n-hexylamine, 1-hexanamine, n-hexyl, n,n-dihexylamine, n-hexylhexanamine, unii-k37ada14zv, ccris 4622, k37ada14zv, di-n-heylamine, bis 1-hexyl amine | |
PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N | |
N-hexylhexan-1-amine | |
8920 | |
99+% |
143-16-8 | |
Incolore | |
236°C | |
Authentic | |
C12H27N | |
1.4320 to 1.434 | |
2927 | |
0.8 | |
Solubility in water: 0.3g/L(25°C) | |
CCCCCCNCCCCCC | |
185.35 | |
185.35 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes serious eye damage.
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-588-4
- Dihexylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H310-Mortel par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
RUO – Research Use Only