Learn More
Dihexylamine, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10538892
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-16-8
Formule moléculaire C12H27N
Poids moléculaire (g/mol) 185.35
Numéro MDL MFCD00009521
Clé InChI PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihexylamine, di-n-hexylamine, 1-hexanamine, n-hexyl, n,n-dihexylamine, n-hexylhexanamine, unii-k37ada14zv, ccris 4622, k37ada14zv, di-n-heylamine, bis 1-hexyl amine
CID PubChem 8920
Nom IUPAC N-hexylhexan-1-amine
SMILES CCCCCCNCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihexylamine
Point de fusion 3°C
Couleur Incolore
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 236°C
Point d’éclair 104°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3(CH2)5)2NH
Indice de réfraction 1.4320 to 1.434
Quantité 5 g
Numéro UN 2927
Beilstein 04,I,384
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/L(25°C)
Poids de la formule 185.35
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dihexylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.