Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2 numérique
Inclut les mêmes fonctionnalités que le Vortex-Genie™ 2 avec commande numérique et affichage de la vitesse et de la durée. Le Vortex-Genie™ 2 numérique Scientific industries SI™ offre un mélange toujours précis.
505.00€ - 631.00€
Spécification
Vitesse de rotation | 500 à 2 850 tr/min |
---|---|
Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz |
Tension | 230 V |
Type de produit | Agitateur Vortex |
Fréquence | 50 Hz |
Code produit | Marque | Modèle | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15517345
|
Scientific Industries SI™
SI-A256 |
SIA256 | Prise EU |
631.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15527345
|
Scientific Industries SI™
SI-A266 |
SI-A266 | Prise UK |
533.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15537345
|
Scientific Industries SI™
SI-A276 |
SI-A276 | Prise CH |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- L’affichage numérique offre précision, reproductibilité et répétabilité
- Fonction du minuteur :
- Tactile : 1 à 99 s
- Mains-libres : 1 à 99 min ou en continu
- Peut être utilisé dans des chambres froides et des incubateurs
Spécification
500 à 2 850 tr/min | |
230 V | |
50 Hz | |
165 mm | |
4 kg | |
Commande tactile, mode mains-libres |
230 V, 50 Hz | |
Agitateur Vortex | |
165 mm | |
122 mm | |
Plateforme de 76 mm, coupelle amovible |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2 numérique