Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2 numérique
Inclut les mêmes fonctionnalités que le Vortex-Genie™ 2 avec commande numérique et affichage de la vitesse et de la durée. Le Vortex-Genie™ 2 numérique Scientific industries SI™ offre un mélange toujours précis.
Marque: Scientific Industries SI™ SI-A276
364.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’affichage numérique offre précision, reproductibilité et répétabilité
- Fonction du minuteur :
- Tactile : 1 à 99 s
- Mains-libres : 1 à 99 min ou en continu
- Peut être utilisé dans des chambres froides et des incubateurs
Spécification
500 à 2 850 tr/min | |
230 V | |
Prise CH | |
165 mm | |
122 mm | |
SI-A276 | |
Commande tactile, mode mains-libres |
230 V, 50 Hz | |
Agitateur Vortex | |
50 Hz | |
165 mm | |
4 kg | |
Plateforme de 76 mm, coupelle amovible |