Learn More
Cole-Parmer™ Sondes thermocouples air / gaz polyvalentes Digi-Sense™
Les sondes thermocouples air / gaz Digi-Sense™ sont idéales pour mesurer une large gamme de températures de l’air
76.29€ - 79.14€
Spécification
Type | Sonde, type T, câble bleu |
---|---|
Comprend | Câble enroulé de 5 pi avec mini-connecteur |
Matériau | Acier inox (gaine), plastique ABS (poignée) |
Garantie | 6 mois |
À utiliser avec (application) | Mesure de la température de l’air et du gaz |
Alert:
La plage de températures est uniquement pour la tige de la sonde. Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
Code produit | Marque | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15889995
|
Cole-Parmer™
08500-75 |
-328°F à +500°F | -200°C à +260°C |
78.13€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15899995
|
Cole-Parmer™
08516-75 |
-250°F à +1 000°F | -150°C à +537°C |
79.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15830006
|
Cole-Parmer™
08517-75 |
32°F à 1 000°F | 0°C à 537°C |
76.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La jonction exposée est protégée par un écran de protection rigide en acier inox pour minimiser les erreurs de chaleur irradiéeGarantie
6 mois
Spécification
Sonde, type T, câble bleu | |
Acier inox (gaine), plastique ABS (poignée) | |
Mesure de la température de l’air et du gaz | |
8,5 po (gaine), 5,5 po (poignée) |
Câble enroulé de 5 pi avec mini-connecteur | |
6 mois | |
1,75 seconde ou plus | |
21.6 cm Sheath, 14 cm (Handle) |