Learn More
Cole-Parmer™ Sondes thermocouples air / gaz polyvalentes Digi-Sense™
Les sondes thermocouples air / gaz Digi-Sense™ sont idéales pour mesurer une large gamme de températures de l’air
Marque: Cole-Parmer™ 08517-75
Alert:
La plage de températures est uniquement pour la tige de la sonde. Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
Includes: Câble enroulé ANSI à code couleur
Description
La jonction exposée est protégée par un écran de protection rigide en acier inox pour minimiser les erreurs de chaleur irradiéePrestations de service
6 mois
Spécification
Sonde | |
Acier inox (gaine), plastique ABS (poignée) | |
Mesure de la température de l’air et du gaz | |
plusmn;5,9deg;F (plusmn;3,3deg;C), ou plusmn;0,4 % de la mesure lue au-dessus de 32deg;F (0deg;C) ; plusmn;4,0% de la mesure lue au-dessous de 32deg;F (0deg;C) | |
32°F à 1 000°F | |
8,5 po (gaine), 5,5 po (poignée) |
Câble enroulé de 5 pi avec mini-connecteur | |
6 mois | |
Thermomètres à thermocouple pour type J avec mini-connecteur | |
1,75 seconde ou plus | |
0°C à 537°C | |
21.6 cm Sheath, 14 cm (Handle) |