Learn More
Digi-Sense™ Endoscopes Digi-Sense™
Les endoscopes Cole Parmer Digi-Sense sont dotés d’une sonde flexible munie d’une caméra sur la pointe. Idéal pour l’inspection des conduits, des emplacements de câblage, des canalisations et des véhicules.
232.00€ - 239.70€
Spécification
Affichage | Écran LCD couleur |
---|---|
Type de batterie | Batterie lithium intégrée |
Certifications/Conformité | CE ; IP67 |
Indice IP | IP67 |
Source lumineuse | 4 voyants LED réglables |
Includes: Probe, Mirror, Hook, Magnet, Carrying case, USB cable, DC 5V charger, Video output cable, Rechargable 3.7V lithium battery
Code produit | Marque | Stockage de données | Sortie vidéo | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stockage de données | Sortie vidéo | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15870036
|
Digi-Sense™
20250-28 |
Non | Non | N/A | |||||
15860036
|
Digi-Sense™
20250-27 |
mémoire flash de 8 Go | Images fixes et vidéo pour la lecture | N/A | |||||
Description
- La sonde munie d’une caméra sur la pointe permet une visualisation facile des zones difficiles d’accès
- L’écran LCD lumineux permet une visualisation instantanée de la zone à inspecter
- La lampe LED réglable sur la pointe de la caméra fournit la lumière nécessaire dans les zones faiblement éclairées ou diminue sa luminosité lors de la visualisation d’objets réfléchissants pour éliminer le lavage
Compliance
CE ; IP67
Garantie
2 an
Spécification
Écran LCD couleur | |
CE ; IP67 | |
4 voyants LED réglables | |
Oui |
Batterie lithium intégrée | |
IP67 | |
Batterie ; chargement USB |