Learn More
Digi-Sense™ Endoscopes Digi-Sense™
Les endoscopes Cole Parmer Digi-Sense sont dotés d’une sonde flexible munie d’une caméra sur la pointe. Idéal pour l’inspection des conduits, des emplacements de câblage, des canalisations et des véhicules.
Marque:  Digi-Sense™ 20250-27
Code produit. 15860036
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Sonde, miroir, crochet, aimant, mallette de transport, câble USB, chargeur 5 VCC, câble de sortie vidéo, batterie lithium rechargeable 3,7 V
Description
Description
  • La sonde munie d’une caméra sur la pointe permet une visualisation facile des zones difficiles d’accès
  • L’écran LCD lumineux permet une visualisation instantanée de la zone à inspecter
  • La lampe LED réglable sur la pointe de la caméra fournit la lumière nécessaire dans les zones faiblement éclairées ou diminue sa luminosité lors de la visualisation d’objets réfléchissants pour éliminer le lavage
Compliance
CE ; IP67
Prestations de service
2 an
Spécification
Spécification
Écran LCD couleur
CE ; IP67
IP67
4 voyants LED réglables
3,2in
Oui
Batterie lithium intégrée
mémoire flash de 8 Go
anglais, français, allemand, espagnol
Batterie ; chargement USB
Images fixes et vidéo pour la lecture