Learn More
Digi-Sense™ Thermomètres à thermocouple préétalonnés avancés Digi-Sense™
Parfaits du laboratoire à l’atelier de production
108.00€ - 210.00€
Spécification
Jetable | Non |
---|---|
Hauteur (impériale) | 1 po |
Hauteur (métrique) | 2,6 cm |
Longueur (métrique) | 178 mm |
Durée de mesure | <1 s |
Code produit | Marque | Modèle | Type de sonde | Durée de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type de sonde | Durée de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15860056
|
Digi-Sense™
20250-91 |
Aucun enregistrement de données | Single input | <1 s |
108.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15870056
|
Digi-Sense™
20250-92 |
Enregistrement des données | 2 input | <1 s |
210.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- La garantie de mesures fiables !
- Certificat de traçabilité conforme aux normes NIST inclus
- Construction robuste pour une protection contre les chocs et les parois des cuves.
- Très grand écran LCD pour une visualisation facile des données
- Acceptent une grande variété de sondes
- Mesures min., max. et moy., pour une analyse rapide de l’objet
- La fonction de décalage électronique permet de compenser les erreurs de sonde
Garantie
2 ans
Spécification
Non | |
2,6 cm | |
<1 s | |
2,25 po | |
7 po | |
1372°C | |
−200°C | |
-200°C à +1372°C | |
Sondes thermocouples de type J/K/T | |
Grand écran LCD rétroéclairé double |
1 po | |
178 mm | |
0,1°F (0,1°C) de −148 à 1832°F (−99,9 à 999,9°C) ; 1°F (1°C) hors plage | |
Néant | |
2500°F | |
− 328°F | |
-328°F à +2501°F | |
Traçabilité NIST | |
±1 % de la valeur lue 1,8°F (1°C) en dessous de -148°F (-99,9°C) ; ±1 % de la valeur lue 0,9°F (0,5°C) au-dessus de -148°F (-99,9°C) | |
5,7 cm |